Läs mer
Total Acid Number Standard, ASTM D664 (nominal value: 2.93 mg KOH/g), 3 x 50g, Paragon Scientific™
Kvantitet:
3 x 50 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
- Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
- Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
- Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
- Supplied as single volume packs or as triple packs
- Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
- Manufactured in the United Kingdom
- 24 month shelf life
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 50 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Total Acid Number Standard
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate), 2,6-ditertbutylphenol, triphenol phosphate, do
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.