Läs mer
Proteintech™ Total antikropp (IgG och IgM) SARS-CoV-2 N-protein ELISA Utrustning
Produktkod. 16871656 Handla allt Proteintech Produkter
Provtyp:
Plasma, Serum
Produktkod. 16871656
Brand: Proteintech™ KE3000596T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE30005 är en kvalitativ mätning av total antikropp (IgG och IgM) mot SARS-COV-2 N-protein i serum eller plasma
  • KE30005 är en kvalitativ mätning av total antikropp (IgG och IgM) mot SARS-COV-2 N-protein i serum eller plasma.
  • Principen för satsen är fånga ELISA .
  • Anti-human antikropp har förbelagts på mikroplattans brunn.
  • Proverna eller standarden tillsätts till brunnen, efter inkubation tvättas brunnarna och ett pepparrotsperoxidaskonjugerat anti-N-protein tillsätts till varje brunn.
  • Producerar en komplex anti-human antikropp och prov och SARS-CoV-2 N-protein-HRP-konjugerad
  • Efter inkubation tvättas brunnarna, följt av tetrametyl-bensidin (TMB)-reagens
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Specifikationer
Tillträdesnummer NC_045512
Analysintervall 2 till 128 ng/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Immunoassay Kit Grade Mixa och matcha panel
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
UniProt ID P0DTC9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Total antibody(IgG and IgM) SARS-CoV-2 N pr
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine