Läs mer
Unity Lab Services™ Total Care Service Plan för Thermo Scientific Bio Säkerhetsskåp
Produktkod. 17230434
Change view
För användning med (utrustning):
Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
Biosäkerhetsskåp (1,8 m)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17230434 Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
17240434 Biosäkerhetsskåp (1,8 m)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17230434 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer TLCBSC1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Total Care Service Plan ger support efter fabriksgaranti. Inkluderar 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), fullständig täckning av delar och arbetskraft, och ett förebyggande underhållsbesök.
  • Fortsätt omfattande servicesupport efter fabriksgaranti med snabbare svarstid och proaktivt underhåll genom årligt förebyggande underhållsbesök (eller evenemang)
  • 2 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
  • Inkluderar ingenjörsarbete, resor och fabrikscertifierade reservdelar som krävs för korrekt underhåll
  • Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll inklusive ett förebyggande underhållspaket (där tillämpligt)
  • Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och på distans lösa problem eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen
  • Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
  • Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i avtalsvillkoren
  • Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhåll eller korrigerande underhållsbesök
  • Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
  • 10 % rabatt på ytterligare tjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
För användning med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Inkluderar 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), fullständiga delar& Arbetstäckning och ett besök i förebyggande underhåll
Produkttyp Total Care Service Plan
Tjänster ingår ej Uppgraderingar till nya programvaruversioner
Garantisvarstid 2 dagar (inom specificerad plats och kriterier)
Tjänster ingår Hela delar& Arbetstäckning och ett besök i förebyggande underhåll