Läs mer
Unity Lab Services™ Total Care Service Plan för Thermo Scientific Bio Säkerhetsskåp
Beskrivning
- Fortsätt omfattande servicesupport efter fabriksgaranti med snabbare svarstid och proaktivt underhåll genom årligt förebyggande underhållsbesök (eller evenemang)
- 2 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
- Inkluderar ingenjörsarbete, resor och fabrikscertifierade reservdelar som krävs för korrekt underhåll
- Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll inklusive ett förebyggande underhållspaket (där tillämpligt)
- Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och på distans lösa problem eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen
- Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
- Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i avtalsvillkoren
- Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhåll eller korrigerande underhållsbesök
- Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
- 10 % rabatt på ytterligare tjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
Specifikationer
Specifikationer
| Varaktighet | 1 år |
| För användning med (utrustning) | Biosäkerhetsskåp (1,8 m) |
| För användning med (applikation) | Support efter fabriksgaranti |
| Garanti och serviceerbjudande | Prioriterat tekniskt stöd, ett förebyggande underhållsbesök |
| Inkluderar | 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), fullständiga delar& Arbetstäckning och ett besök i förebyggande underhåll |
| Produkttyp | Total Care Service Plan |
| Tjänster ingår ej | Uppgraderingar till nya programvaruversioner |
| Garantisvarstid | 2 dagar (inom specificerad plats och kriterier) |
| Tjänster ingår | Hela delar& Arbetstäckning och ett besök i förebyggande underhåll |