Läs mer
Unity Lab Services™ Total Care Service Plan för Thermo Scientific Kylskåp& Frys (Ned till -40 °C)
Produktkod. 17250444
Change view
Varaktighet:
1 Year
Produktkod. Varaktighet
17250444 1 Year
1 options
Produktkod. 17250444 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer TLCLRF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Total Care Service Plan ger support efter fabriksgaranti. Inkluderar 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), fullständig täckning av delar och arbetskraft, och ett förebyggande underhållsbesök.
  • Fortsätt omfattande servicesupport efter fabriksgaranti med snabbare svarstid och proaktivt underhåll genom årligt förebyggande underhållsbesök (eller evenemang)
  • 2 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
  • Inkluderar ingenjörsarbete, resor och fabrikscertifierade reservdelar som krävs för korrekt underhåll
  • Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll inklusive ett förebyggande underhållspaket (där tillämpligt)
  • Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och på distans lösa problem eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen
  • Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
  • Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i avtalsvillkoren
  • Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhåll eller korrigerande underhållsbesök
  • Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
  • 10 % rabatt på ytterligare tjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Varaktighet 1 Year
För användning med (utrustning) Kylskåp och frysar (Ned till -40 °C)
För användning med (applikation) Support efter fabriksgaranti
Garanti och serviceerbjudande Priority Technical Support, One Preventative Maintenance Visit
Inkluderar 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), fullständiga delar& Arbetstäckning och ett besök i förebyggande underhåll
Produkttyp Total Care Service Plan
Tjänster ingår ej Uppgraderingar till nya programvaruversioner
Garantisvarstid 2 dagar (inom specificerad plats och kriterier)
Tjänster ingår Hela delar& Arbetstäckning och ett besök i förebyggande underhåll