Läs mer
Unity Lab Services™ Total vårdgaranti för Thermo Scientific Bio Säkerhetsskåp
Produktkod. 17260394
Change view
För användning med (utrustning):
Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
Biosäkerhetsskåp (1,8 m)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17260394 Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
17270394 Biosäkerhetsskåp (1,8 m)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17260394 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer TCWTYBSC1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Total Care Warranty ger en uppgradering till fabriksgaranti. Inkluderar 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök.
  • Uppgradera en grundläggande fabriksgaranti med prioriterat svar från teknisk support och snabbare schemaläggning på plats tillsammans med ett årligt förebyggande underhållsbesök
  • 2 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
  • Inkluderar delar och arbete som täcks av fabriksgarantin för korrigerande underhåll
  • Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll, inklusive ett förebyggande underhållskit (i tillämpliga fall)
  • Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och lösa problem på distans eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen.
  • Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
  • Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i villkoren
  • Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhåll eller korrigerande underhållsbesök
  • Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
  • 10 % rabatt på ytterligare tjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Biosäkerhetsskåp (0,9 till 1,5 m)
För användning med (applikation) Uppgradera till fabriksgaranti
Garanti och serviceerbjudande Prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök
Inkluderar 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök
Produkttyp Total vårdgaranti
Garantisvarstid 2 dagar (inom specificerad plats och kriterier)
Garantitjänster ingår inte Uppgraderingar till nya programvaruversioner