Läs mer
Unity Lab Services™ Total vårdgaranti för Thermo Scientific Kylskåp& Frys (Ned till -40 °C)
Beskrivning
- Uppgradera en grundläggande fabriksgaranti med prioriterat svar från teknisk support och snabbare schemaläggning på plats tillsammans med ett årligt förebyggande underhållsbesök
- 2 arbetsdagars svarstid (kan variera beroende på plats) för korrigerande underhåll
- Inkluderar delar och arbete som täcks av fabriksgarantin för korrigerande underhåll
- Ett schemalagt besök för förebyggande underhåll, inklusive ett förebyggande underhållskit (i tillämpliga fall)
- Prioriterad obegränsad tillgång till OEM-utbildade tekniska supportexperter som kan diagnostisera, undersöka och lösa problem på distans eller schemalägga besök på plats med de senaste digitala fjärrsupportverktygen.
- Tillgång till kunskapsbas för onlinetjänster
- Reparationsgaranti för korrigerande underhåll under produktgarantins varaktighet eller 1 år beroende på vilken som är längre, enligt definitionen i villkoren
- Instrumentprogramvara/firmwareuppdateringar ingår vid behov för att stödja ett förebyggande underhåll eller korrigerande underhållsbesök
- Uppgraderingar till nya versioner av programvara ingår inte
- 10 % rabatt på ytterligare tjänster inklusive ytterligare förebyggande underhållsbesök, kalibrering och kvalificeringstjänster
Specifikationer
Specifikationer
| Varaktighet | 1 år |
| För användning med (utrustning) | Kylskåp och frysar (Ned till -40 °C) |
| För användning med (applikation) | Uppgradera till fabriksgaranti |
| Garanti och serviceerbjudande | Prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök |
| Inkluderar | 2 dagars svarstid (inom specificerad plats och kriterier), prioriterad teknisk support och ett förebyggande underhållsbesök |
| Produkttyp | Total vårdgaranti |
| Garantisvarstid | 2 dagar (inom specificerad plats och kriterier) |
| Garantitjänster ingår inte | Uppgraderingar till nya programvaruversioner |