Läs mer
Amarell™ Totala nedsänkningslaboratorietermometrar
Produktkod. 10549481
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +50 °C
Indelning:
1 °C
5 °C
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Längd (metrisk) unitSize
10549481 -50 °C till +50 °C 1 °C 300 mm Varje
10052573 -50 °C till +50 °C 5 °C 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10549481 Leverantör Amarell™ Leverantörsnummer L33004
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12 778
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 300 mm
Termometerfyllning Toluen
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +50 °C
Kalibrerad Ja
Indelning 1 °C