Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Total Immersion Thermometer
Produktkod. 15342941 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15342941
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ av nedsänkning Total
Längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50°C
Min. Temperatur (metrisk) -100°C
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +50 °C
Indelning 1°C