Läs mer
Totalt oorganiskt kol (TIC) Standard 500 ppm, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11506643 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11506643 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11506643 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer TIC500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högrena råmaterial och lämplig för att kalibrera ett brett utbud av TIC-analysatorer med hög noggrannhet
  • Totalt oorganiskt kol (TIC) referensstandard, totalt oorganiskt kol (TIC) referensmaterial.
  • Oberoende, spårbar och certifierad.
  • Presenteras i en speciell dubbelhalsad doseringsenhet som förhindrar kontaminering, avdunstning eller störningar.
  • Beredd och certifierad gravimetriskt på vikt/volymbasis enligt en specifikation av± 2 %.
  • Reagecon innehar IEC/ISO 17025-ackreditering för kalibrering av laboratorievågar och pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterande utrustningskalibreringscertifikaten utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen av denna standard verifieras med en högpresterande kalibrerad analysator för totalt oorganiskt kol (TIC Instrument).
  • Kalibreringen av TIC-instrumentet slutförs med en hög renhet ISO Guide 34 ackrediterad TIC-standard liknande TIC-koncentrationsvärde som denna produkt.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 2&, Matrix: Water (H2O)
Förpackning HDPE flaska med två halsar
Koncentration 500 ppm
Teknik TIC Analysis
Kvantitet 500 ml