Läs mer
Macherey-Nagel™ Total Iron 100 Test Strip
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kvantitet:
100 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Semikvantitativa testremsor för bestämning av järn. Idealisk för snabb och enkel analys av järn direkt på plats. Inget underhåll eller kalibrering krävs.
Beställningsinfo
Examen
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Semikvantitativa testremsor |
| För användning med (applikation) | Snabb och enkel bestämning av totalt järn |
| Examen | 0 till 100 mg/L |
| Kvantitet | 100 pack |
| Typ | Total Iron 100 Test Strip |