Läs mer
Total Kjeldahl kvävestandard: TKN @ 1000 mg/L i 1 % HCl
Produktkod. 30311360
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311360 500 ml -
30315813 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30311360 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTOTKJN1K500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Total Kjeldahl Nitrogen
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Kvantitet 500 ml