Läs mer
Total Kjeldahl kvävestandard: TKN @ 1000 mg/L i 1 % HCl
Produktkod. 30315813
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30315813 100 ml 100ml
30311360 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30315813 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTOTKJN1K100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Total Kjeldahl Nitrogen
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Kvantitet 100 ml