Läs mer
Invitrogen™ Total kväveoxidanalyssats
Produktkod. 10762345
Kvantitet:
2 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10762345
Brand: Invitrogen™ EMSNOTOT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mät total kväveoxid (NO) som det enskilda värdet (summan) av nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) nivåer i serum, plasma, urin, saliv och andra biologiska vätskor.
Analysera total kväveoxid (NO) som det enskilda värdet (summan) av nitrat (NO 3- ) och nitrit (NO 2- ) nivåer i urin, saliv, plasma, serum och andra biologiska vätskor med våra Thermo Scientific Total kväveoxidanalyssats.
Ytterligare information och onlinebeställning
Kväveoxidanalyssats är för kvantitativ bestämning av nitrit (NO 2- ) och nitrat (NO 3- ) i biologiska vätskor. Satsen använder enzymet nitratreduktas för att omvandla nitrat till nitrit. Nitrit detekteras sedan som en färgad azofärgprodukt från Griess-reaktionen som absorberar synligt ljus vid 540 nm. Totalt kväveoxid (NO) som nitrat och nitrit bidrar med i ett system mäts som nitrit efter omvandling av allt nitrat till nitrit.
  • Mål: Totalt antal kväveoxid (NO) bidraget av summan av nitrit (NO 2- ) och nitrat (NO 3- )
  • Format: Kolorimetrisk färg (azofärg) för klara 96-brunnars plattor
  • Mätning: Absorbans vid 540nm (± 20nm)
  • Analysintervall: 3,1 till 100 μM
  • Känslighet: 1,35 μM
  • Precision: Beroende på flera faktorer (i allmänhet, intra- och inter-analys CV ≤ 5 %)
  • Provtyper: Urin, saliv, plasma, serum och andra biologiska vätskor
  • Total analystid: 45 minuter
  • Provstorlek: 50 μL
Inkluderar: Komplett kit innehåller Griess-reagenser, nitrit- och nitratstandarder, nitratreduktas, NADH och spädningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 x 96 tester
Antal tester 2 x 96 tester