Läs mer
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 1000 mg/L in H2O, VHG™
Beskrivning
Total Organic Carbon Standard: TOC @ 1000 mg/L in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbon |
| CAS | 7440-44-0 |
| Metoder | Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C |
| Synonym | Carbon, Charcoal activated |
| InChI formel | InChI=1S/C |
| LEDER | [C] |
| IUPAC-namn | carbon |
| Visa mer |