Läs mer
Total Organic Carbon (TOC) Standard 5 ppm, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11536633 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11536633 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11536633 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer TOC5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1199.33 SEK / 500ml
    Save 240.67 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av råmaterial med hög renhet och lämplig för att kalibrera ett brett utbud av TOC-analysatorer med hög noggrannhet
  • Total Organic Carbon (TOC) referensstandard, Total Organic Carbon (TOC) referensmaterial.
  • Oberoende, spårbar och certifierad.
  • Presenteras i en speciellt rengjord och urlakad bärnstensfärgad glasflaska.
  • Beredd och certifierad gravimetriskt på vikt/volymbasis enligt en specifikation av± 2 %.
  • Reagecon innehar IEC/ISO 17025-ackreditering för kalibrering av laboratorievågar och pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterande utrustningskalibreringscertifikaten utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen av denna standard verifieras med en högpresterande kalibrerad analysator för totalt organiskt kol (TOC Instrument).
  • Kalibreringen av TOC-instrumentet slutförs med en hög renhet ISO Guide 34 ackrediterad TOC-standard liknande TOC-koncentrationsvärdet som denna produkt.
Specifikationer
Beskrivning Noggrannhet ±2 &, Matris: Vatten (H2O)
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Koncentration 5 ppm
Teknik TOC-analys
Kvantitet 500 ml