Läs mer
Total organiskt kol (TOC), standardlösning, Specpure™ 1000 μg/ml
Produktkod. 11366109
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366109 500 ml 500ml
11329168 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042562.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3206.65 SEK / 500ml
    Save 623.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
KHC8H4O4 i H2O
Total Organic Carbon (TOC), används som standardlösning vid mätning av kemiska analyser som att upptäcka föroreningar i dricksvatten och kylvatten. Den används också för analys av vatten som ska användas för halvledartillverkning och läkemedelsanvändning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Total Organic Carbon
Namnnotering 1000 μg/ml
Odör Kännetecken
Fysisk form Vätska
Molekylformel KHC8H4O4 in H2O
MDL-nummer MFCD00133992
Färg Färglös
Löslighet Blandbar med vatten
Kvantitet 500 ml
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.