Läs mer
Gilac™ Tote Caddy
Produktkod. 17918971
Färg:
Gult
Orange
Produktkod. 17918971
Brand: Gilac™ G161438
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tote Caddy är mycket hållbar och lämplig för universell användning.
  • Mycket hållbar.
  • Lämplig för universell användning.
  • Tote caddie kan användas med 1 eller 2 fack.
Specifikationer
Färg Orange
Höjd (metrisk) 205 mm
Längd (metrisk) 385 mm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 255 mm
Inkluderar 2 långa fack
Längd (engelska) 15,2 tum
Höjd (engelska) 8,1 tum
Bredd (engelska) 10 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras