Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Kemikalieresistenta engångshandskar av nitril
Produktkod. 11716584 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11716584 Intermediär Paket med 100
16615135 X-Small -
11706714 Liten Paket med 100
11726584 Betydande Paket med 100
11786584 X-large Paket med 100
32078683 2X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11716584 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 92600080
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mjuka engångshandskar i nitril ger höga nivåer av komfort och stänkbeständighet mot farliga kemikalier.
  • Tillverkad av 100% nitril
  • Motståndskraftig mot störande punkteringar, hack, skärsår och skavsår
  • Bekväm tunn milkonstruktion
  • Rullade muddar för enkel på- och avtagning
  • Kemikaliebeständiga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Produkttyp Kemikalieresistenta handskar
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 5,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Foder Ofodrad
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001
Modell 92 600 M 585835
Serie TouchNTuff™ 92-600
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm