Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Kemikalieresistenta engångshandskar av nitril
Handla allt Ansell Produkter
Beskrivning
Mjuka engångshandskar i nitril ger höga nivåer av komfort och stänkbeständighet mot farliga kemikalier.
- Tillverkad av 100% nitril
- Motståndskraftig mot störande punkteringar, hack, skärsår och skavsår
- Bekväm tunn milkonstruktion
- Rullade muddar för enkel på- och avtagning
- Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |