Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Kemikalieresistenta engångshandskar av nitril
Produktkod. 16615135 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16615135 X-Small -
11706714 Liten Paket med 100
11716584 Intermediär Paket med 100
11726584 Betydande Paket med 100
11786584 X-large Paket med 100
32078683 2X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16615135 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 92600060
Beräknad leverans: 15-01-2027
Mjuka engångshandskar i nitril ger höga nivåer av komfort och stänkbeständighet mot farliga kemikalier.
  • Tillverkad av 100% nitril
  • Motståndskraftig mot olägenhetspunkteringar, skärsår, skärsår och skrapsår
  • Bekväm tunn mil-konstruktion
  • Rullade manschetter för enkel på- och avtagning
  • Kemikaliebeständiga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Färg Grön
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,92 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.125 mm
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek X-Small
Tjocklek (engelska) 4,92 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.125 mm
Handske manschettstil Rullad
Kvantitet 1000/Cs.