Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandskar
Produktkod. 15313577 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 15313577
Brand: Ansell 69318100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Lätta latexhandskar har strukturerade fingrar och taktil känslighet för enkel hantering av små föremål och ömtåliga instrument.
  • Mjukt, elastiskt latexmaterial ger komfort
  • Tunn, lätt design för ökad taktil känslighet
  • Texturerade fingertoppar möjliggör enkel hantering av små föremål och verktyg
  • FDA-standarder för användning i livsmedelsbearbetning
  • Ambidextrous, engångsbruk
  • Idealisk för många applikationer som involverar:
    • Laboratorieanalys eller tekniskt arbete
    • Intrikat hantering av delar
    • Livsmedelsbearbetning och hantering
    • Kvalitetskontroll
    • Elektronik montering
    • Lättare underhåll och städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 5,5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 4,7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latex Disposable Gloves
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
FDA 510 (k) Nej
Greppdesign Texturerat
Modell 69-318 XL516703
Serie TouchNTuff™ 69-318
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.1 cm