Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandskar
Produktkod. 15393567 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15393567 Liten Paket med 100
15383567 X-Small Paket med 100
15308516 Intermediär Paket med 100
15303577 Betydande Paket med 100
15313577 X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 15393567 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 69318070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 SEK
    154.61 SEK / Paket med 100
    Save 88.39 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Lätta latexhandskar har strukturerade fingrar och taktil känslighet för enkel hantering av små föremål och ömtåliga instrument.
  • Mjukt, elastiskt latexmaterial ger komfort
  • Tunn, lätt design för ökad taktil känslighet
  • Texturerade fingertoppar möjliggör enkel hantering av små föremål och verktyg
  • FDA-standarder för användning i livsmedelsbearbetning
  • Ambidextrous, engångsbruk
  • Idealisk för många applikationer som involverar:
    • Laboratorieanalys eller tekniskt arbete
    • Intrikat hantering av delar
    • Livsmedelsbearbetning och hantering
    • Kvalitetskontroll
    • Elektronik montering
    • Lättare underhåll och städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latex Disposable Gloves
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
FDA 510 (k) Nej
Greppdesign Texturerat
Modell 69-318 S 516700
Serie TouchNTuff™ 69-318
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.1 cm