Description
Designad för att uppnå exakt temperaturstabilitet och enhetlighet med en lättanvänd pekskärmskontroll. Med 1-, 2- och 4-blocksmodeller, ett brett utbud av värmeblock och ett brett temperaturområde på +5 C °till 130 C, °är du säker på att hitta det torra badet som passar dina applikationskrav. De Thermo Scientific™ Pekskärmstorka bad/blockvärmare inkluderar avancerade funktioner såsom en timer, programmerbarhet med möjlighet att spara upp till 10 program med 5 steg per program, och en valfri extern temperatursensor för att styra värmeinställningen genom en realtidsprovavläsning.
- Avancerad intern temperaturavkännande sond med enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
- Justering av temperaturavvikelse
- Exakt temperaturkontroll med PID-krets
- Temperatursjälvkalibrering gör det möjligt att kompensera temperaturen till önskat värde
- Timer gör det möjligt för användaren att noggrant övervaka uppvärmningstiden
- Lösenordsskyddsfunktion
- Utbytbara provblock av aluminiumlegering utformade för att ge mångsidighet, enkel rengöring och desinficering
- Utbud av konfigurationer för att hålla 1, 2 och 4 utbytbara modulblock för att rymma en mängd olika kärl och applikationer
- Pulverlackerad stålkroppskonstruktion säkerställer hållbarhet
- När den externa temperatursensorn är ansluten kopplas den interna temperatursensorn från automatiskt, vilket gör att temperaturkontrollen och displayen kan lita på den externa temperatursensorn
- Lättanvänd pekskärmskontroll visar tid och temperatur
- 10-användarinställningsprogram, vart och ett stöder upp till 5 steg i följd med olika temperaturer och varaktighetstider
- Inbyggd övertemperaturskyddsanordning för ökad säkerhet
Användningsområden:
- Provberedning
- Enzymkonservering
- Enzym-substratreaktioner
- DNA-amplifiering
- Elektrofores gel degeneration
- Serumkoagulering
Nödvändigt tillbehör:
- Enheten måste beställas med block(er)
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE, cULus, RoHS |
| Controllertyp | PID digital |
| Håller | 4 kvarter |
| Belysning | LED |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Pluggtyp | CN, EU, Storbritannien |
| Relativ luftfuktighet | <80% |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +5° till 130 °C (omgivningstemperatur vid 25 °C) |
| Typ | Torrblockvärmare |
| Säkring | 250V 3,15A |
| Show More |
Garanti: 2 års Thermo Fisher Scientific standard, begränsad garanti. Kontakta din säljare för mer information. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.