Läs mer
Thermo Scientific™ Pekskärm torrt bad/blockvärmare
Produktkod. 15392185 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
1 Block
2 kvarter
4 kvarter
Pluggtyp:
CN, EU, Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Pluggtyp Förpackningsstorlek
15392185 1 Block CN, EU, Storbritannien Varje
15302195 2 kvarter CN, EU, Storbritannien Varje
15312195 4 kvarter CN, EU, Storbritannien Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15392185 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88870010
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Uppnå exakt temperaturstabilitet och enhetlighet med vårt lättanvända torrbad med pekskärm.
Designad för att uppnå exakt temperaturstabilitet och enhetlighet med en lättanvänd pekskärmskontroll. Med 1-, 2- och 4-blocksmodeller, ett brett utbud av värmeblock och ett brett temperaturområde på +5 C °till 130 C, °är du säker på att hitta det torra badet som passar dina applikationskrav. De Thermo Scientific™ Pekskärmstorka bad/blockvärmare inkluderar avancerade funktioner såsom en timer, programmerbarhet med möjlighet att spara upp till 10 program med 5 steg per program, och en valfri extern temperatursensor för att styra värmeinställningen genom en realtidsprovavläsning.
  • Avancerad intern temperaturavkännande sond med enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
  • Justering av temperaturavvikelse
  • Exakt temperaturkontroll med PID-krets
  • Temperatursjälvkalibrering gör det möjligt att kompensera temperaturen till önskat värde
  • Timer gör det möjligt för användaren att noggrant övervaka uppvärmningstiden
  • Lösenordsskyddsfunktion
  • Utbytbara provblock av aluminiumlegering utformade för att ge mångsidighet, enkel rengöring och desinficering
  • Utbud av konfigurationer för att hålla 1, 2 och 4 utbytbara modulblock för att rymma en mängd olika kärl och applikationer
  • Pulverlackerad stålkroppskonstruktion säkerställer hållbarhet
  • När den externa temperatursensorn är ansluten kopplas den interna temperatursensorn från automatiskt, vilket gör att temperaturkontrollen och displayen kan lita på den externa temperatursensorn
  • Lättanvänd pekskärmskontroll visar tid och temperatur
  • 10-användarinställningsprogram, vart och ett stöder upp till 5 steg i följd med olika temperaturer och varaktighetstider
  • Inbyggd övertemperaturskyddsanordning för ökad säkerhet
Användningsområden:
  • Provberedning
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substratreaktioner
  • DNA-amplifiering
  • Elektrofores gel degeneration
  • Serumkoagulering
Nödvändigt tillbehör:
  • Enheten måste beställas med block(er)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cULus, RoHS
Controllertyp PID digital
Håller 1 Block
Belysning LED
Material Pulverlackerat stål
Pluggtyp CN, EU, Storbritannien
Relativ luftfuktighet <80%
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 130 °C (omgivningstemperatur vid 25 °C)
Typ Torrblockvärmare
Säkring 250V 2,5A
Uppvärmningshastighet ≤20 min. 30° till 130 °C
Inkluderar Torrbad, blocklyftare
Antal block 1 (såld separat)
Temperaturnoggrannhet ≤±0,5 °C
Temperaturenhetlighet ≤±1 °C
Timer 0 till 99:59 min eller kontinuerligt
Garanti 2 år, byte
Mått (L x B x H) 373 x 200 x 100 mm (14,7 x 7,9 x 3,9 tum)
Längd (engelska) 14,7 tum.
Längd (metrisk) 373 mm
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Vikt (engelska) 7.5 lb.
Vikt (metrisk) 3.4 kg
Spänning 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Garanti: 2 års Thermo Fisher Scientific standard, begränsad garanti. Kontakta din säljare för mer information. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.