Läs mer
Bellingham and Stanley™ Pekskärmsrefraktometer
Produktkod. 15807205
Change view
Beskrivning:
Upplösning: 0,01 Brix
Upplösning: 0,01/0,001 Brix
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15807205 Upplösning: 0,01/0,001 Brix Varje
16614912 Upplösning: 0,01 Brix -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15807205 Leverantör Bellingham and Stanley™ Leverantörsnummer 1940
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Peltier-temperaturkontrollerad refraktometer med upplösning på pekskärm
Pekskärmsrefraktometer med Peltier-temperaturkontroll har den senaste integrerade 7-tums pekskärmen. fullfärgspekskärm, högupplöst display och USB/LAN-anslutning. Refraktometern levereras med två RFID-taggar, instruktionsmanual och konformitetsintyg. Perfekt för mätning och kontroll i krävande livsmedels-, dryckes-, kemiska och industriella tillämpningar.
  • Skalor
    • RI 1.32 - 1.58
    • Brix 0 - 100
  • Upplösning:
    • RI 0,00001 (RFM330-T)/ 0,000001 (RFM340-T)
    • Brix 0,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Digital refraktometer
Skalområde 0 till 100 Brix
Beskrivning Upplösning: 0,01/0,001 Brix
Modell RFM340-T
Noggrannhet ±0,01 till 0,03 Brix
Inkluderar Refraktometer, RFID-taggar (2), instruktionsmanual och konformitetsintyg