Läs mer
LTE Scientific™ Touchclave Autoklavkorgar
Djup (metriskt) Utanför:
230 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korgstorlek 1: 230 x 430 x 230 mm
- Korgstorlek 2: 230 x 430 x 315 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) Utanför | 315 mm |
| För användning med (utrustning) | Touchklav autoklaver |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 230 mm |
| Produkttyp | Autoklavkorg |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 430 mm |