Läs mer
LTE Scientific™ Touchclave Autoklavkorgar
Produktkod. 12795385
Change view
Djup (metriskt) Utanför:
230 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Utanför Förpackningsstorlek
12795385 230 mm Varje
12705395 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12795385 Leverantör LTE Scientific™ Leverantörsnummer TC/BAS/01
Beräknad leverans: 22-01-2027
Ett tillbehör för att hålla föremål som ska autoklaveras i Touchclave-autoklaver.
  • Korgstorlek 1: 230 x 430 x 230 mm
  • Korgstorlek 2: 230 x 430 x 315 mm
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 230 mm
För användning med (utrustning) Touchklav autoklaver
Höjd (metrisk) Exteriör 230 mm
Produkttyp Autoklavkorg
Bredd (metrisk) Exteriör 430 mm