Läs mer
Diversey™ Beröringsfri dispenser
Produktkod. 17613105
Change view
För användning med (utrustning):
ClearKlens IPA
Produktkod. För användning med (utrustning)
17613105 ClearKlens IPA
1 options
Produktkod. 17613105 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 4400420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6479.00 SEK
    5803.66 SEK / Paket med 1
    Save 675.34 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Beröringsfri dispenser för användning med ClearKlens IPA.
  • Pumpteknologi beprövad vid kontinuerlig användning
  • Val av material efter hygieniska synpunkter
  • Beröringsfri drift optimerar handhygienen
  • Enkel pumpborttagning framifrån
  • Batterinivåindikator
  • Lämplig för steril ClearKlens™ IPA-flaskor
  • Låsbart lock finns som tillbehör
Kropp
  • Hög hygienisk standard genom anodiserade aluminiumytor
  • Stresstålig konstruktion optimerad för kontinuerlig användning
  • Utbytbar ansiktsskärm för individuell produktmärkning
Pump och dosering
  • IMP Beröringsfri pump i rostfritt stål, vinklat sugrör i rostfritt stål, autoklaverbar
  • Doseringsmängd: ca. 1,5 ml/tryck, reducerbar till ca. 0,5 ml/tryck
Fyllning: Designad för att användas med ClearKlens IPA (70 % IPA, 30 % WFI)
Specifikationer
Produkttyp Beröringsfri dispenser
För användning med (utrustning) ClearKlens IPA