Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves
Produktkod. 15306967 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Small
Medium
Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15306967 Large Paket med 100
15376957 Small Paket med 100
15386957 Medium Paket med 100
15316967 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15306967 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 69210090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Powdered for easier donning and moisture absorption. Ansell TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves offer superior tactile sensitivity for delicate tasks
  • Combined safety and comfort for delicate handling.
  • Ambidextrous, same glove fits both hands
  • Convenient and economical - stocks can be kept to a minimum
  • Flexible and comfortable to wear - cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip
  • Available in both powdered (69-210) and powder-free (69-318) versions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Natural
Latexfri No
Material Rubber Latex
Pulveriserad Powdered
Storlek Large
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Kvantitet 100/box
Serie 69-210