Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15945021 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7.5
8
8.5
Förpackningsstorlek:
200 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15945021 6 200 par
15955021 6.5 200 par
15965021 7.5 200 par
15975021 8 200 par
15985021 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15945021 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 73300060
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 är en tunn neoprenhandske som ger extra taktil känslighet och ger kemisk stänkbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier.
  • Kompatibel med klass 100 (ISO 5) / Renrumsmiljöer av klass A
  • Tunn design för överlägsen taktil känslighet
  • Bred kemisk stänkbeständighet
  • Förhindrar typ I och typ IV allergier
  • Manschett stil är pärlstav med Surefit™ Teknologi
  • Hålfrihet 0,65 AQL
  • Förlängd manschett
  • Dubbelhandske rekommenderas
  • Invändig handskyta är belagd
  • Anatomisk med böjda fingrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt CE0493
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Klorerad Ja
Beskrivning Slät utvändig handskeyta
Användningsområden Lab
Färg Grädde
Latexfri Nej
Material Neopren
Produkttyp Engångshandskar
Storlek 6
Tjocklek (engelska) 0,15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Förpackningstyp Polybag
Kvantitet 20 par
Längd (engelska) manschett 11,6 tum
Längd (metrisk) manschett 295 mm