Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Handskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15985021 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7.5
8
8.5
Förpackningsstorlek:
200 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15985021 8.5 200 par
15945021 6 200 par
15955021 6.5 200 par
15965021 7.5 200 par
15975021 8 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15985021 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 73300085
I lager
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 är en tunn neoprenhandske som ger extra taktil känslighet och ger kemisk stänkbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier.
  • Kompatibel med klass 100 (ISO 5) / Renrumsmiljöer av klass A
  • Tunn design för överlägsen taktil känslighet
  • Bred kemisk stänkbeständighet
  • Förhindrar typ I och typ IV allergier
  • Manschett stil är pärlstav med Surefit™ Teknologi
  • Hålfrihet 0,65 AQL
  • Förlängd manschett
  • Dubbelhandske rekommenderas
  • Invändig handskyta är belagd
  • Anatomisk med böjda fingrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt CE0493
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Klorerad Ja
Beskrivning Slät utvändig handskeyta
Användningsområden Lab
Färg Grädde
Latexfri Nej
Material Neopren
Produkttyp Engångshandskar
Storlek 8.5
Tjocklek (engelska) 0,15 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Förpackningstyp Polybag
Kvantitet 20 par
Längd (engelska) manschett 11,6 tum
Längd (metrisk) manschett 295 mm