Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300-serien Neoprenhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. p-8005371 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15680914
Brand: Ansell™ 73300090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger oöverträffad känslighet i dubbla handskar och torra applikationer tack vare 0,13 mm (5 mil) polymertjocklek. Ansell TouchNTuff™ Neoprenhandskar i 73-300-serien ger stänkskydd mot ett brett spektrum av kemikalier.
  • Ergonomiskt utformade, handspecifika formare innebär överlägsen passform och komfort, mindre handtrötthet och stress.
  • Tillverkad av 100% polykloropren
  • Hypoallergen - Innehåller ingen naturgummilatex eller acceleratorer som används i tillverkningen vilket minskar risken för hudallergier av typ I och IV
  • Ansell SureFit Technology eliminerar nedrullning av manschetten för ännu bättre skydd
  • Innerbeläggning av polyuretan möjliggör enkel påtagning med torra eller våta händer
  • Design och polymertjocklek underlättar enkelhet och komfort med dubbla handskar
  • Krämfärgen avslöjar brott när den används med handskar av annan färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003
Klassificering Kategori III
Belagt område Innerfoder
Accelerator gratis No
Användningsområden Laboratory
AQL 0.65
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grädde
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Latexfri Ja
Material Neopren, Polykloropren
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200 par/kartong
Serie 73-300
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 305 mm