Beskrivning
- Kompatibel med klass 100 (ISO 5) / Renrumsmiljöer av klass A
- Tunn design för taktil känslighet
- Bred kemisk stänkbeständighet
- Förhindrar typ I och typ IV allergier
- Idealisk för dubbel påtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Grädde |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Visa mer |