Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Beskrivning
- Kompatibel med klass 100 (ISO 5) / Renrumsmiljöer av klass A
- Extra komfort med andra hudkänsla
- Latexfri polyisoprenprestanda
- Förebygger typ I-allergier
- Förlängd manschett
- Manschett stil är pärlstav med Surefit™ Teknologi
- Hålfrihet 0,65 AQL
- Dubbelhandske rekommenderas
- Invändig handskyta är belagd
- Anatomisk med böjda fingrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D2577, CE-märkt CE0493 |
| Klorerad | Ja |
| Beskrivning | Slät utvändig handskeyta |
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Vitt |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyisopren |
| Produkttyp | Engångshandskar |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (engelska) | 0,25 mil |
| Visa mer |