Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handskar
BIOPHARMA
Produktkod. p-7160711 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15935011
Brand: Ansell™ 83300055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 är en ultramjuk polyisoprenhandske som erbjuder prestanda av naturgummilatex utan risk för latexsensibilisering.
  • Kompatibel med klass 100 (ISO 5) / Renrumsmiljöer av klass A
  • Extra komfort med andra hudkänsla
  • Latexfri polyisoprenprestanda
  • Förebygger typ I-allergier
  • Förlängd manschett
  • Manschett stil är pärlstav med Surefit™ Teknologi
  • Hålfrihet 0,65 AQL
  • Dubbelhandske rekommenderas
  • Invändig handskyta är belagd
  • Anatomisk med böjda fingrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D2577, CE-märkt CE0493
Klorerad Ja
Beskrivning Slät utvändig handskeyta
Användningsområden Lab
Färg Vitt
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Produkttyp Engångshandskar
Storlek 5.5
Tjocklek (engelska) 0,25 mil
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KPT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Förpackningstyp Polybag
Kvantitet 20 par
Längd (engelska) manschett 11,6 tum
Längd (metrisk) manschett 295 mm