Beskrivning
- Pulverfri, klorerad handskeinteriör
- Rullad pärla manschett stil
- Handspecifik
- Smidig finish
- Polyisopren
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Finger Thickness (English) | 9,10 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.23 mm |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |