Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Sterila polyisoprenhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15146563 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15146563 6.5 200 par
15136443 8 200 par
15166563 5.5 200 par
15106463 7 200 par
15156563 6 200 par
15116463 7.5 200 par
15156443 8.5 -
15146443 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15146563 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 83500065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11895.10 SEK
    6781.26 SEK / 200 par
    Save 5113.84 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Sterila polyisoprenhandskar är ergonomiskt utformade för att förbättra passformen och komforten och minska handtrötthet och stress.
  • Pulverfri, klorerad handskeinteriör
  • Rullad pärla manschett stil
  • Handspecifik
  • Smidig finish
  • Polyisopren
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 9,10 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.23 mm
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,27 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 8350065
Kvantitet 200/Pk.
Motståndskraftig mot Stänkmotstånd
Serie 83-500
Längd (engelska) 12
Längd (metrisk) 300