Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Sterila polyisoprenhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15156443 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15156443
Brand: Ansell 83500085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila polyisoprenhandskar är ergonomiskt utformade för att förbättra passformen och komforten och minska handtrötthet och stress.
  • Pulverfri, klorerad handskeinteriör
  • Rullad pärla manschett stil
  • Handspecifik
  • Smidig finish
  • Polyisopren
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 0.65
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyisoprene
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 8350085
Kvantitet 200/Pk.
Motståndskraftig mot Stänkmotstånd
Serie 83-500
Längd (engelska) 12
Längd (metrisk) 300