Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Disposable Nitrile Glove with Extra Long Cuff
Produktkod. 17979221 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17979221 Liten
17989221 Intermediär
17929241 Betydande
17949241 X-large
17999221 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17979221 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93163070
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra long cuff provides cross contamination and forearm protection. Soft, durable nitrile material ensures broad chemical splash protection.
  • Ambidextrous glove with good resistance to perforation
  • Nitrile formulation of the glove helps to reduce hand fatigue
  • Flexibility and comfort allowing excellent dexterity
  • Bonded finish, rolled cuff for easy donning and tear resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM D412|ASTM D6319|ASTM D6124|Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell, Lab
Färg Blått
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.2 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6.7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 6,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Rullad
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 355 mm