Description
- Ambidextrous handske med god motståndskraft mot perforering
- Nitrilformuleringen av handsken hjälper till att minska handtrötthet
- Flexibilitet och komfort möjliggör utmärkt fingerfärdighet
- Bondad finish, rullad manschett för enkel påsättning och rivskydd
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ASTM D412, ASTM D6319, ASTM D6124, Kategori III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| Färg | Blått |
| Finger Thickness (English) | 7,9 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 6,7 mil. |
| Show More |