Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 93-163-serien blå engångshandskar i nitril
Produktkod. 15542505 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15542505
Brand: Ansell 93163080_cleaned
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bevisad stänkbeständighet mot farliga kemikalier. Ansell TouchNTuff™ 93-163-serien blå engångshandskar i nitril är flexibla och bekväma och ger bättre fingerfärdighet.
  • Engångshandskar
  • Nitrilformulering för låg handtrötthet
  • Lätt att ta på
  • Strukturerad finish, lätt och resistent
  • Bra motstånd mot punktering
  • Flexibel och bekväm som erbjuder utmärkt fingerfärdighet
  • Manschett med pärlor för enkel påtagning och bra rivmotstånd
  • Ambidexter
Applikationer :
  • Kemikaliehantering
  • Glastillverkning
  • Hantering av cytostatika
  • Intrikat hantering av delar
  • Laboratorieanalys
  • Lätt montering av oljebelagda bitar
  • Lättare monteringsuppgifter
  • Målar- och spraybutiker
  • Läkemedelsprodukter
  • Tryckeribranschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Yes
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 7.5/8
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Förpackningstyp 50 handskar i en kartong, 10 kartonger i en kartong
Serie 93-163
Längd (metrisk) 355 mm