Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 93-163-serien blå engångshandskar i nitril
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Engångshandskar
- Nitrilformulering för låg handtrötthet
- Lätt att ta på
- Strukturerad finish, lätt och resistent
- Bra motstånd mot punktering
- Flexibel och bekväm som erbjuder utmärkt fingerfärdighet
- Manschett med pärlor för enkel påtagning och bra rivmotstånd
- Ambidexter
Applikationer :
- Kemikaliehantering
- Glastillverkning
- Hantering av cytostatika
- Intrikat hantering av delar
- Laboratorieanalys
- Lätt montering av oljebelagda bitar
- Lättare monteringsuppgifter
- Målar- och spraybutiker
- Läkemedelsprodukter
- Tryckeribranschen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Visa mer |