Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandskar
Beskrivning
- Minimerar kraften som krävs för att greppa torra, våta eller oljiga föremål, minskar hand- och armtrötthet och förbättrar fingerfärdighet, säkerhet och produktivitet
- Proprietär nitrilformulering ger komfort under långa användningsperioder
- Erbjuder hög draghållfasthet och 3 gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller PVC-engångsartiklar
- Motstår en mängd olika industrikemikalier under längre perioder än andra engångshandskar av nitril
- Innehåller inga naturliga gummiproteiner, skyddar därför mot hudallergier av typ I
- Ingen överföring av silikonföroreningar till kontaktytan
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 0,0079 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |