Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandskar
Produktkod. 15599461
Change view
Storlek:
5.5, 6
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15599461 8.5, 9 Paket med 100
15569461 5.5, 6 -
15579461 6.5, 7 -
15589461 7.5, 8 -
15509471 9.5, 10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15599461 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 93250090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.25 SEK
    326.56 SEK / Paket med 100
    Save 204.69 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De TouchNTuff™ 93-250 handske med Ansell GREPP Technology™ ger högt värderad taktilitet och stänkmotstånd, det minskar också handtrötthet, eftersom mindre ansträngning krävs. Oavsett inställning ger mindre ansträngning och mer kontroll större produktivitet i torra, våta och oljiga förhållanden.
  • Minimerar kraften som krävs för att greppa torra, våta eller oljiga föremål, minskar hand- och armtrötthet och förbättrar fingerfärdighet, säkerhet och produktivitet
  • Proprietär nitrilformulering ger komfort under långa användningsperioder
  • Erbjuder hög draghållfasthet och 3 gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller PVC-engångsartiklar
  • Motstår en mängd olika industrikemikalier under längre perioder än andra engångshandskar av nitril
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, skyddar därför mot hudallergier av typ I
  • Ingen överföring av silikonföroreningar till kontaktytan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Grå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 8.5, 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-250_8.5-9
Draghållfasthet 14 MPa