Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-250 Nitrilhandskar
Produktkod. p-6927055
Change view
Storlek:
5.5, 6
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15569461 5.5, 6 -
15579461 6.5, 7 -
15589461 7.5, 8 -
15599461 8.5, 9 Paket med 100
15509471 9.5, 10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15569461 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 93250060
De TouchNTuff™ 93-250 handske med Ansell GREPP Technology™ ger högt värderad taktilitet och stänkmotstånd, det minskar också handtrötthet, eftersom mindre ansträngning krävs. Oavsett inställning ger mindre ansträngning och mer kontroll större produktivitet i torra, våta och oljiga förhållanden.
  • Minimerar kraften som krävs för att greppa torra, våta eller oljiga föremål, minskar hand- och armtrötthet och förbättrar fingerfärdighet, säkerhet och produktivitet
  • Proprietär nitrilformulering ger komfort under långa användningsperioder
  • Erbjuder hög draghållfasthet och 3 gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller PVC-engångsartiklar
  • Motstår en mängd olika industrikemikalier under längre perioder än andra engångshandskar av nitril
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, skyddar därför mot hudallergier av typ I
  • Ingen överföring av silikonföroreningar till kontaktytan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Grå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 0,0079 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0075 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 5.5, 6
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-250_5.5-6
Draghållfasthet 14 MPa