Beskrivning
- Engångshandskar
- Nitrilformulering för låg handtrötthet
- Lätt att ta på
- Strukturerad finish, lätt och resistent
- Bra motstånd mot punktering
- Flexibel och bekväm som erbjuder utmärkt fingerfärdighet
- Manschett med pärlor för enkel påtagning och bra rivmotstånd
- Ambidexter
Applikationer :
- Kemikaliehantering
- Glastillverkning
- Hantering av cytostatika
- Intrikat hantering av delar
- Laboratorieanalys
- Lätt montering av oljebelagda bitar
- Lättare monteringsuppgifter
- Målar- och spraybutiker
- Läkemedelsprodukter
- Tryckeribranschen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003 |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Nitrilhandskar |
| Storlek | 10.5/11 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Visa mer |