Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-263-serien blå engångshandskar i nitril
Produktkod. 15654756 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10.5/11
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15654756 9.5/10 Paket med 50
15614756 10.5/11 -
15624756 6.5/7 Paket med 50
15634756 7.5/8 Paket med 50
15644756 8.5/9 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15654756 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 93263100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.20 SEK
    398.34 SEK / Paket med 50
    Save 252.86 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångshandske i 100 % nitril. Ansell TouchNTuff™ 93-263-serien blå engångshandskar i nitril har en strukturerad finish, lätta och motståndskraftiga.
  • Engångshandskar
  • Nitrilformulering för låg handtrötthet
  • Lätt att ta på
  • Strukturerad finish, lätt och resistent
  • Bra motstånd mot punktering
  • Flexibel och bekväm som erbjuder utmärkt fingerfärdighet
  • Manschett med pärlor för enkel påtagning och bra rivmotstånd
  • Ambidexter
Applikationer :
  • Kemikaliehantering
  • Glastillverkning
  • Hantering av cytostatika
  • Intrikat hantering av delar
  • Laboratorieanalys
  • Lätt montering av oljebelagda bitar
  • Lättare monteringsuppgifter
  • Målar- och spraybutiker
  • Läkemedelsprodukter
  • Tryckeribranschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 9.5/10
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Förpackningstyp 50 handskar per polypåse, 10 polypåsar per avsändarkartong
Serie 93-263
Längd (metrisk) 355 mm