Läs mer
Ansell TouchNTuff 93-300 - Icke-steril renrumshandske av nitril för engångsbruk
Produktkod. 17831019
Change view
Accelerator gratis:
Nej
Produktkod. Accelerator gratis
17831019 Nej
1 options
Produktkod. 17831019 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93300060
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Robust nitrilformulering för motståndskraft mot punktering, rivning och kemisk stänk. Silikonfri design för förbättrat produktskydd. Klass 100 (ISO 5) renrumskompatibilitet.
  • Förbättrat skydd och hållbarhet: Tryck påNTuff™ 93-300 nitril renrumshandskar är bekväma och robusta, vilket säkerställer stark kemisk stänkbeständighet och motståndskraft mot punkteringar och revor
  • Säkrad produktintegritet: Dessa nitrilhandskar är helt silikonfria, förhindrar potentiell överföring av föroreningar och skyddar produktens integritet
  • Garanterad renlighet: De är också designade för att vara kompatibla med klass 100 (ISO 5) renrumsmiljöer som ger handskydd som är pålitligt och lämpligt för ändamålet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA 0321
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm