Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien gröna nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15274698 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
9.5
Betydande
Intermediär
Liten
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15274698 Betydande Paket med 1000
15294698 10 Paket med 1000
15254698 Intermediär -
15284698 X-large -
15201588 9.5 Paket med 100
15366195 Liten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15274698 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 93300090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8101.50 SEK
    5030.47 SEK / Paket med 1000
    Save 3071.03 SEK
    37% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överensstämmer med ASTM D 3577, typ II. Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien gröna nitrilhandskar är idealiska för användning i elektronik- och halvledartillverkning och laboratorietester.
  • Ger det högsta skyddet för ett brett spektrum av kemikalier än någon annan engångshandske i nitril
  • Ger bäraren en hög nivå av komfort och ökat skydd i underarmen (längre manschett)
  • Tillverkad av nitril, ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som vanliga latexhandskar
  • Tillverkad utan naturliga gummilatexproteiner, kan handsken bäras med tillförsikt av latexkänsliga (typ l) bärare
  • Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrumsmiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, typ II
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Manschettmaterial Nitril
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grön
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Texturerade fingertoppar
För användning med (applikation) För blandning av vätskor, filtreringsprocesser, vacciner injicerbara operationer etc.
Kvantitet 240 par
Motståndskraftig mot Stänk och hög punkteringsmotstånd
Serie 93-300